Learn More
Alfa Aesar™ Cyclohexylisocyanat, 98 %
Artikelnummer. 11456410
Change view
Click to view available options
Menge:
25g
Packungsgröße:
25 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11456410 25g 25 Gramm
1 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11456410
Marke: Alfa Aesar™ B23059.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cyclohexyl isocyanate
CAS 3173-53-3
Siedepunkt 168°C to 170°C
Flammpunkt 48°C (118°F)
Geruch Pungent
Summenformel C7H11NO
MDL-Nummer MFCD00003840
Menge 25g
UN-Nummer UN2488
Beilstein 507983
Synonym cyclohexyl isocyanate, cyclohexylisocyanate, cyclohexane, isocyanato, isocyanato-cyclohexane, isocyanic acid, cyclohexyl ester, unii-t699595blw, isocyanic acid cyclohexyl ester, chi, cyclohexanisocyanate, cyclohexyl-isocyanate
InChI-Schlüssel KQWGXHWJMSMDJJ-UHFFFAOYSA-N
SMILES O=C=NC1CCCCC1
IUPAC-Name isocyanatocyclohexane
Molekulargewicht (g/mol) 125.17
PubChem CID 18502
ChEBI CHEBI:136604
Formelmasse 125.17
Reinheit (%) 98%