Learn More
Cyclohexylmethylketon, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11480077
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11480077 5 g -
11490077 25 g 25 Gramm
11400087 100 g 100 Gramm
3 options
Artikelnummer. 11480077
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar B21000.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 823-76-7 | C8H14O | 126.199 g/mol
It can be used to produce acetoxycyclohexane. It is also used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es kann zur Herstellung von Acetoxycyclohexan verwendet werden. Es wird auch als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Nicht mischbar oder schwer in Wasser mischbar.
Hinweise
Nicht in der Nähe von Oxidationsmitteln und Basen lagern. Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 823-76-7
Summenformel C8H14O
Molekulargewicht (g/mol) 126.199
MDL-Nummer MFCD00040418
InChI-Schlüssel RIFKADJTWUGDOV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-cyclohexylethan-1-one, cyclohexyl methyl ketone, acetylcyclohexane, ethanone, 1-cyclohexyl, cyclohexylethanone, methyl cyclohexyl ketone, 1-acetylcyclohexane, cyclohexane, acetyl, acetophenone, hexahydro, ketone, cyclohexyl methyl
PubChem CID 13207
IUPAC-Name 1-Cyclohexylethan
SMILES CC(=O)C1CCCCC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cyclohexyl methyl ketone
Schmelzpunkt -34°C
Dichte 0.917
Siedepunkt 181°C to 183°C
Flammpunkt 66°C (151°F)
Prozentgehaltsbereich 0.95
Brechungsindex 1.452
Menge 5 g
Beilstein 507229
Löslichkeitsinformationen Not miscible or difficult to mix in water.
Formelmasse 126.2
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Cyclohexyl methyl ketone
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: 1-Cyclohexylethan-1-one