Learn More
Cyclohexylmethylsulfid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11362276
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11362276 5 g 5 Gramm
11372276 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11362276 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L03712.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 7133-37-1 | C7H14S | 130.25 g/mol
Cyclohexyl methyl sulfide is used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Cyclohexylmethylsulfid wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Wasser (173.5 mg/l bei 25 °C), Alkohol.
Hinweise
Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7133-37-1
Summenformel C7H14S
Molekulargewicht (g/mol) 130.25
MDL-Nummer MFCD00039460
InChI-Schlüssel QQBIOCGHCKNYGP-UHFFFAOYSA-N
Synonym cyclohexyl methyl sulfide, methylthio cyclohexane, sulfide, cyclohexyl methyl, cyclohexane, methylthio, methylthiocyclohexane, methylcyclohexylsulfide, cyclohexylmethylsulphide, cyclohexyl methylsulfide, methyl cyclohexyl sulfide, methylsulfanyl cyclohexane
PubChem CID 81553
SMILES CSC1CCCCC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cyclohexyl methyl sulfide
Schmelzpunkt -80°C
Dichte 0.944
Siedepunkt 89°C to 90°C (35 mmHg)
Flammpunkt 61°C (142°F)
Geruch Unpleasant
Brechungsindex 1.494
Menge 5 g
UN-Nummer UN3334
Beilstein 1919309
Löslichkeitsinformationen Soluble in water 173.5mg/L @ 25°C,alcohol.
IUPAC-Name (Methylsulfanyl)cyclohexan
Formelmasse 130.25
Reinheit (%) 97%