Learn More
Cyclohexyl p-Toluolsulfonat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11364835
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11364835 25 g 25 Gramm
11354835 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11364835 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L17952.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 953-91-3 | C13H18O3S | 254.344 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 953-91-3
Summenformel C13H18O3S
Molekulargewicht (g/mol) 254.344
MDL-Nummer MFCD00014291
InChI-Schlüssel OHHPZPDQZMUTCA-UHFFFAOYSA-N
Synonym cyclohexyl p-toluenesulfonate, cyclohexyl tosylate, cyclohexyl toluenesulfonate, cyclohexylp-toluenesulfonate, cyclohexyl p-toluenesulphonate, benzenesulfonic acid, 4-methyl-, cyclohexyl ester, p-toluenesulfonic acid, cyclohexyl ester, cyclohexyl-p-toluene sulfonate, benzenesulfonic acid, cyclohexyl ester, acmc-20aj06
PubChem CID 13722
IUPAC-Name Cyclohexyl-4-methylbenzolsulfonat
SMILES CC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)OC2CCCCC2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cyclohexyl p-toluenesulfonate
Schmelzpunkt 45°C to 46°C
Menge 25 g
Beilstein 2217391
Formelmasse 254.35
Reinheit (%) 97%