Learn More
Cyclohexylphenylketon, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11486576
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11486576 100 g 100 Gramm
11466576 5 g 5 Gramm
11476576 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11486576 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B24816.22
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 712-50-5 | C13H16O | 188.27 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 712-50-5
Summenformel C13H16O
Molekulargewicht (g/mol) 188.27
MDL-Nummer MFCD00001467
InChI-Schlüssel BMFYCFSWWDXEPB-UHFFFAOYSA-N
Synonym cyclohexyl phenyl ketone, cyclohexyl phenyl methanone, benzoylcyclohexane, cyclohexylphenylketone, benzoyl cyclohexane, phenyl cyclohexyl ketone, methanone, cyclohexylphenyl, cyclohexyl-phenyl-methanone, usaf kf-3, cyclohexylphenyl ketone
PubChem CID 12837
IUPAC-Name Cyclohexyl(phenyl)methanon
SMILES C1CCC(CC1)C(=O)C2=CC=CC=C2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cyclohexyl phenyl ketone
Schmelzpunkt 52°C to 57°C
Siedepunkt 165°C to 168°C (20 mmHg)
Flammpunkt >110°C (230°F)
Menge 100 g
Beilstein 2046712
Formelmasse 188.27
Reinheit (%) 98%