Learn More
Cyclohexyl-Phenylketone, TRC
Artikelnummer. 30368368
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
500 mg
2.5 g
Packungsgröße:
2.50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30368368 250 mg -
30354606 500 mg -
30362776 2.5 g 2.50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30368368 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC992145250MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 712-50-5
Summenformel C13H16O
Molekulargewicht (g/mol) 188.26
Synonym Cyclohexylphenylmethanone, Benzoyl cyclohexane
IUPAC-Name Cyclohexyl(phenyl)methanon
SMILES O=C(C1CCCCC1)c2ccccc2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cyclohexyl Phenyl Ketone
Menge 250 mg
InChI-Formel InChI=1S/C13H16O/c14-13(11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h1,3-4,7-8,12H,2,5-6,9-10H2
Formelmasse 188.1201