Learn More
Cyclohexylacetylen, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15440208
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15440208 5 g 5 Gramm
15450208 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15440208 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H53418.06
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 931-48-6 | C8H12 | 108.184 g/mol
Cyclohexylacetylene is used in the preparation of hydrido-vinylidene complexes of osmium, which finds vital intermediates in several homogeneous and heterogeneous catalytic reactions such as alkene olimerization, polymerization and Fischer-Tropsch synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Cyclohexylacetylen wird bei der Herstellung von Hydrido-Vinyliden-Komplexen aus Osmium verwendet, die in mehreren homogenen und heterogenen katalytischen Reaktionen wie der Alkänolimerisierung, Polymerisation und Fischer-Tropsch-Synthese lebenswichtige Zwischenprodukte finden.
Löslichkeit
Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 931-48-6
Summenformel C8H12
Molekulargewicht (g/mol) 108.184
MDL-Nummer MFCD00001513
InChI-Schlüssel SSDZYLQUYMOSAK-UHFFFAOYSA-N
Synonym cyclohexylacetylene, cyclohexylethyne, cyclohexane, ethynyl, cyclohexyl acetylene, ethynyl-cyclohexane, cyclohexane, ethynyl-6ci, 7ci, 8ci, 9ci
PubChem CID 70263
IUPAC-Name Ethynylcyclohexan
SMILES C#CC1CCCCC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cyclohexylacetylene
Dichte 0.828
Siedepunkt 130°C to 132°C
Flammpunkt 18°C (64°F)
Brechungsindex 1.454
Menge 5 g
UN-Nummer UN3295
Beilstein 1815535
Löslichkeitsinformationen Immiscible with water.
Formelmasse 108.18
Reinheit (%) 98%