Learn More
Cyclohexylamin, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11412548
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mL
500 mL
2500 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
2500 Milliliter
500 Milliliter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11412548 2500 mL 2500 Milliliter
11314539 100 mL 100 Milliliter
11402548 500 mL 500 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11412548 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A15851.0F
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 108-91-8 | C6H13N | 99.177 g/mol
Cyclohexylamine is a useful as an intermediate in organic synthesis. It acts as a precursor to prepare pendant-armed dialdehydes, bromohexine HCl and sulfenamide-based reagents. It is widely used in the production of vulcanization accelerators like N-cyclohexyl-2-benzothiazole sulfonamide (CBS) and artificial sweeteners (cyclamates). As a corrosion inhibitor, it is used in the treatment of boiler water and prevents corrosion of metal surfaces that arise due to dissolved carbon dioxide. It is involved as a solvent in the synthesis of an inorganic-organic hybrid semiconductor, ZnS/CHA (CHA = cyclohexylamine) nanocomposites.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Cyclohexylamin ist ein nützliches Zwischenprodukt in der organischen Synthese. Es dient als Vorstufe zur Herstellung von hängenden Dialdehyden, Bromohexin HCl und Reagenzien auf Sulfenamidbasis. Es wird häufig bei der Herstellung von Vulkanisationsbeschleunigern wie N-Cyclohexyl-2-benzothiazol-Sulfonamid (CBS) und künstlichen Süßstoffen (Cyclamaten) verwendet. Als Korrosionshemmer wird es bei der Behandlung von Kesselwasser eingesetzt und verhindert Korrosion von Metalloberflächen, die durch gelöstes Kohlendioxid entstehen. Es ist als Lösungsmittel an der Synthese eines anorganisch-organischen Hybridhalbleiters, ZnS/CHA (CHA = Cyclohexylamin) Nanokompositen, beteiligt.
Löslichkeit
Mischbar mit Wasser, Ethanol, Ether, Aceton, Alkohol und Ketonen.
Hinweise
Luft- und feuchtigkeitsempfindlich. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln, Kohlendioxid, Natriumhypochlorit, organischen Säuren, Mineralsäuren und Peroxiden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 108-91-8
Summenformel C6H13N
Molekulargewicht (g/mol) 99.177
MDL-Nummer MFCD00001486
InChI-Schlüssel PAFZNILMFXTMIY-UHFFFAOYSA-N
Synonym cyclohexylamine, aminocyclohexane, hexahydroaniline, hexahydrobenzenamine, aminohexahydrobenzene, cyclohexyl amine, 1-cyclohexylamine, 1-aminocyclohexane, aniline, hexahydro, benzenamine, hexahydro
PubChem CID 7965
ChEBI CHEBI:15773
IUPAC-Name Cyclohexanamin
SMILES C1CCC(CC1)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cyclohexylamine
Schmelzpunkt -18°C
Dichte 0.868
Siedepunkt 133°C to 134°C
Flammpunkt 27°C (81°F)
Brechungsindex 1.4585
Menge 2500 mL
UN-Nummer UN2357
Beilstein 471175
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Merck Index 14,2729
Löslichkeitsinformationen Miscible with water,ethanol,ethers,acetone,alcohol and ketones.
Formelmasse 99.18
Reinheit (%) ≥98%