Learn More
Cyclohexylmethanol, Mikromol™
Artikelnummer. 17947914
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17947914 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17947914 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0795.02
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 23-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
Cyclohexylmethanol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cyclohexylmethanol
CAS 100-49-2
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Cyclohexylmethanol
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C7 H14 O
Zertifizierung/Konformität ISO 17025
Synonym Cyclohexylmethanol, Benzyl Alcohol Imp. B (EP), Benzyl Alcohol Impurity B
InChI-Formel InChI=1S/C7H14O/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h7-8H,1-6H2
SMILES OCC1CCCCC1
IUPAC-Name Cyclohexylmethanol
Molekulargewicht (g/mol) 114.19
Menge 100 mg
Formelmasse 114,1045 g/mol