Learn More
RETSCH ZYKLON FüR AS200 JET
Verwenden Sie diesen Halter mit der Retsch™ AS 200 Düse für Siebschnitte von pulverförmigem Material, die eine effiziente Dispersion und Deagglomeration erfordern. Die Retsch™ Cyclone Halter ermöglichen die Erfassung von zwei Fraktionen mit dem Cyclone.
Marke: RETSCH 32.935.0008
Weitere Details : Netto-Gewicht : 4.50000kg
Beschreibung
- Zum Einsatz mit Air Jet Sieving Machine AS200 jet
- Cyclone mit Halter und Auffangbehälter
- Inhalt: 250 ml- und 500 ml-Probenflaschen
Spezifikation
Halter für CYCLONE | |
Luftstrahlsiebmaschine AS 200 Jet | |
Je 1 |