Learn More
Cyclooctanol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Cyclooctanol is a key starting material used for the preparation of cylooctanone by using a chromic acid reagent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Cyclooctanol ist ein wichtiges Ausgangsmaterial für die Herstellung von Cylooctanon mit einem chromischen Säurereagenz.
Löslichkeit
Mit Aceton mischbar.
Hinweise
Enthält mehr als 75 % Cyclopentan; der Rest besteht aus C{5}- und C{6}-Kohlenwasserstoff. Inkompatibel mit starken Oxidationsmitteln, Säurehlorid und Säurenanhydriden.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Cyclooctanol |
| Schmelzpunkt | 14°C to 15°C |
| Dichte | 0.97 |
| Siedepunkt | 97°C to 98°C (11 mmHg) |
| Flammpunkt | 86°C (186°F) |
| Brechungsindex | 1.486 |
| Menge | 100 g |
| Beilstein | 1848166 |
| Löslichkeitsinformationen | Miscible with acetone. |
| Formelmasse | 128.22 |
| Mehr anzeigen |