Learn More
Cyclooctanonoxim, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7023279
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. 11462658
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A16672.09
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 1074-51-7 | C8H15NO | 141.21 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1074-51-7
Summenformel C8H15NO
Molekulargewicht (g/mol) 141.21
MDL-Nummer MFCD00191967
InChI-Schlüssel KTPUHSVFNHULJH-UHFFFAOYSA-N
Synonym cyclooctanone oxime, cyclooctanone, oxime, cyclooctanonoxim, cyclooctanoneoxime, acmc-1bxvz, hydroxyimino cyclooctane
PubChem CID 136841
IUPAC-Name N-Cyclooctylidenhydroxylamin
SMILES ON=C1CCCCCCC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cyclooctanone oxime
Schmelzpunkt 36°C to 37°C
Siedepunkt 128°C to 129°C (14 mmHg)
Menge 10 g
Formelmasse 141.22
Reinheit (%) ≥98%