Learn More
Cyclooctanon, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Cyclooctanone |
| CAS | 502-49-8 |
| Summenformel | C8H14O |
| Menge | 100 g |
| Synonym | NSC 9475 |
| InChI-Formel | InChI=1S/C8H14O/c9-8-6-4-2-1-3-5-7-8/h1-7H2 |
| SMILES | O=C1CCCCCCC1 |
| IUPAC-Name | Cyclooctanon |
| Molekulargewicht (g/mol) | 126.2 |
| Formelmasse | 126.1045 |