Learn More
Cyclooctatetraen, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Cyclooctatetraene |
| CAS | 629-20-9 |
| Summenformel | C8 H8 |
| Menge | 10 g |
| Synonym | 1,3,5,7-Cyclooctatetraene, Cyclooctatetraene, NSC 5093, [8]Annulene |
| InChI-Formel | InChI=1S/C8H8/c1-2-4-6-8-7-5-3-1/h1-8H/b2-1-,3-1-,4-2-,5-3-,6-4-,7-5-,8-6-,8-7- |
| SMILES | C1\C=C/C=C\C=C/C=1 |
| IUPAC-Name | Cyclooctatetraen |
| Molekulargewicht (g/mol) | 104.149 |
| Formelmasse | 104.063 |