Learn More
Cyclopentadienylniob(V)-Tetrachlorid, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11313648
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11313648 250 mg 250 Milligramm
11303648 1 g 1 Gramm
11393638 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11313648 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 039246.MD
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 33114-15-7 | Molecular Formula: C5H5Cl4Nb | Molecular Weight: 299.801 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 33114-15-7
Summenformel C5H5Cl4Nb
Molekulargewicht (g/mol) 299.801
MDL-Nummer MFCD00070445
InChI-Schlüssel KAWQZSRKEBAOSY-UHFFFAOYSA-J
Synonym niobium 5+ chloride cyclopenta-1,3-dien-1-ide 1/4/1, niobium 5+ ion cyclopenta-1,3-dien-1-ide tetrachloride
PubChem CID 74765428
IUPAC-Name Cyclopenta-1,3-dien;Niob(5+);Tetrachlorid
SMILES C1C=CC=[C-]1.[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Nb+5]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cyclopentadienylniobium(V) tetrachloride
Schmelzpunkt 180°C (decomposition)
Farbe Gelb bis Braun
Menge 250 mg
UN-Nummer UN3261
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Formelmasse 299.82
Physikalische Form kristallin
RUO– Nur für Forschungszwecke