Learn More
Cyclopentan, +95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 13108563 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mL
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
13108563 100 mL Glasflasche 100 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 13108563 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 397681000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    33.40 €
    30.70 € / 100 Milliliter
    Sparen 2.70 €
    8% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cyclopentane
Namenshinweis Extra Dry
CAS 287-92-3
Schmelzpunkt -94.0°C
Farbe Farblos
Dichte 0.7500g/mL
Siedepunkt 50.0°C
Flammpunkt −7°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 95% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Summenformel C5H10
Strukturformel C5H10
Brechungsindex 1.4050 to 1.4070
MDL-Nummer MFCD00001356
Menge 100 mL
Rückstand nach Verdampfung 0.001% max.
Merck Index 15, 2736
Relative Dichte 0.75
Synonym pentamethylene, ciclopentano, cyclopentan, zyklopentan, unii-t86pb90rnu, hsdb 62, t86pb90rnu, cyclopentanes, cyclopentyl group, hydrocarbons, cyclic c5 and c6
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in acetone,benzene,alcohol,ether and,most hydrocarbon solvents
InChI-Schlüssel RGSFGYAAUTVSQA-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1CCCC1
IUPAC-Name Cyclopentan
Molekulargewicht (g/mol) 70.15
PubChem CID 9253
ChEBI CHEBI:23492
Viskosität 0.44 mPa.s (20°C)
Formelmasse 70.15
Reinheit (%) 95+%
Güte extra trocken
Physikalische Form Flüssigkeit