Learn More
Cyclopentan, 97 %, rein, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10638143 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mL
1 L
2.5 L
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Liter
100 Milliliter
2.50 Liter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10638143 100 mL Glasflasche 100 Milliliter
10540361 1 L Glasflasche 1 Liter
10686292 2.5 L Glasflasche 2.50 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10638143 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 111481000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    45.65 €
    41.90 € / 100 Milliliter
    Sparen 3.75 €
    8% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Cyclopentan, 97 %, C5H10, CAS-Nummer-287-92-3, Ciclopentano, Cyclopentan, Cyclopentane, Cyclopentylgruppe, HSDB 62, Kohlenwasserstoffe, zyklisches c5 und c6, Pentamethylen, t86pb90rnu, unii-t86pb90rnu, zyklopentan, 1 l, 96 % min. (GC), 05, 19, 50,0 °C, CHEBI:23492, weiß, 0,7500 g/ml, 206-016-6, -7 °C
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 287-92-3
Summenformel C5H10
Molekulargewicht (g/mol) 70.15
MDL-Nummer MFCD00001356
InChI-Schlüssel RGSFGYAAUTVSQA-UHFFFAOYSA-N
Synonym pentamethylene, ciclopentano, cyclopentan, zyklopentan, unii-t86pb90rnu, hsdb 62, t86pb90rnu, cyclopentanes, cyclopentyl group, hydrocarbons, cyclic c5 and c6
PubChem CID 9253
ChEBI CHEBI:23492
IUPAC-Name Cyclopentan
SMILES C1CCCC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cyclopentane
Schmelzpunkt -94.0°C
Farbe Weiß
Dichte 0.7500g/mL
Siedepunkt 50.0°C
Flammpunkt −7°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel C5H10
Brechungsindex 1.4050 to 1.4070
Menge 100 mL
Beilstein 05, 19
Rückstand nach Verdampfung 0.01 % max.
Merck Index 15, 2736
Relative Dichte 0.75
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in acetone,benzene,alcohol,ether and,most hydrocarbon solvents
Viskosität 0.44 mPa.s (20°C)
Formelmasse 70.15
Reinheit (%) 97%
Güte Extrarein
Physikalische Form Pulver