Learn More
Cyclopentancarbonsäure, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11419523
Change view
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Packungsgröße:
10 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11419523 10 g 10 Gramm
11429523 50 g 50 Gramm
11439523 250 g 250 Gramm
3 options
Artikelnummer. 11419523
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A12375.09
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 3400-45-1 | C6H10O2 | 114.144 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3400-45-1
Summenformel C6H10O2
Molekulargewicht (g/mol) 114.144
MDL-Nummer MFCD00001371
InChI-Schlüssel JBDSSBMEKXHSJF-UHFFFAOYSA-N
Synonym cyclopentane carboxylic acid, cyclopentylcarboxylic acid, cyclopentancarboxylic acid, cyclopentanoic acid, unii-z6691vh94a, cyclopentylmethanoic acid, pubchem14153, carboxycyclopentane, cyclopentyl carboxylic acid, acmc-209i4g
PubChem CID 18840
IUPAC-Name Cyclopentancarbonsäure
SMILES C1CCC(C1)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cyclopentanecarboxylic acid
Schmelzpunkt -7°C
Dichte 1.052
Siedepunkt 215°C to 216°C
Flammpunkt 93 °C (199 °F)
Brechungsindex 1.454
Menge 10 g
Beilstein 2039729
Formelmasse 114.14
Reinheit (%) 99%