Learn More
Cyclopentancarbonsäure, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7082100
Change view
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Packungsgröße:
10 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11419523 10 g 10 Gramm
11429523 50 g 50 Gramm
11439523 250 g 250 Gramm
3 options
Artikelnummer. 11419523
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A12375.09
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 3400-45-1 | C6H10O2 | 114.144 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3400-45-1
Summenformel C6H10O2
Molekulargewicht (g/mol) 114.144
MDL-Nummer MFCD00001371
InChI-Schlüssel JBDSSBMEKXHSJF-UHFFFAOYSA-N
Synonym cyclopentane carboxylic acid, cyclopentylcarboxylic acid, cyclopentancarboxylic acid, cyclopentanoic acid, unii-z6691vh94a, cyclopentylmethanoic acid, pubchem14153, carboxycyclopentane, cyclopentyl carboxylic acid, acmc-209i4g
PubChem CID 18840
IUPAC-Name Cyclopentancarbonsäure
SMILES C1CCC(C1)C(=O)O
Spécification
Chemischer Name oder Material Cyclopentanecarboxylic acid
Schmelzpunkt -7°C
Dichte 1.052
Siedepunkt 215°C to 216°C
Flammpunkt 93 °C (199 °F)
Brechungsindex 1.454
Menge 10 g
Beilstein 2039729
Formelmasse 114.14
Reinheit (%) 99%
RUO – Research Use Only
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.