Learn More
Cyclopentancarbonsäure, TRC
Artikelnummer. 30358308
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30358308 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30358308 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC98841025G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 08-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cyclopentanecarboxylic Acid
CAS 3400-45-1
Summenformel C6H10O2
Menge 25 g
Synonym Cyclopentanoic Acid, Cyclopentylcarboxylic Acid, NSC 59714
InChI-Formel InChI=1S/C6H10O2/c7-6(8)5-3-1-2-4-5/h5H,1-4H2,(H,7,8)
SMILES OC(=O)C1CCCC1
IUPAC-Name Cyclopentancarbonsäure
Molekulargewicht (g/mol) 114.14
Formelmasse 114.0681