Learn More
Cyclopentansulfonylchlorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15485627
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15485627 250 mg 250 Milligramm
15465627 1 g 1 Gramm
15475627 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15485627 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H32865.MD
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 31-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 26394-17-2 | C5H9ClO2S | 168.635 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 26394-17-2
Summenformel C5H9ClO2S
Molekulargewicht (g/mol) 168.635
MDL-Nummer MFCD04117774
InChI-Schlüssel HZVKYZHPDGEECE-UHFFFAOYSA-N
Synonym cyclopentylsulfonyl chloride, cyclopentanesulphonyl chloride, chlorocyclopentylsulfone, cyclopentylsulfonylchloride, acmc-1ccr5, cyclopentanesulfonylchloride, cyclopentyl sulfonyl chloride, chlorosulphonyl cyclopentane, cyclopentane sulfonyl chloride, cyclopentane sulphonyl chloride
PubChem CID 3717197
IUPAC-Name Cyclopentansulfonylchlorid
SMILES C1CCC(C1)S(=O)(=O)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cyclopentanesulfonyl chloride
Siedepunkt 71°C to 73°C (2 mmHg)
Menge 250 mg
UN-Nummer UN3265
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Formelmasse 168.64
Reinheit (%) 97%