Learn More
Cyclopentanol 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10716521 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
10716521 100 g 100 Gramm
10696482 500 g 500 Gramm
2 options
Artikelnummer. 10716521
Marke: Thermo Scientific Acros 111521000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 96-41-3 | C5H10O | 86.13 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 96-41-3
Summenformel C5H10O
Molekulargewicht (g/mol) 86.13
MDL-Nummer MFCD00001363
InChI-Schlüssel XCIXKGXIYUWCLL-UHFFFAOYSA-N
Synonym hydroxycyclopentane, cyclopentyl alcohol, 1-cyclopentanol, unii-1l43q07tbu, dsstox_cid_13371, dsstox_rid_79066, dsstox_gsid_33371, cydopentanol, 1-hydroxycyclopentyl, 1-cyclopentyl alcohol
PubChem CID 7298
ChEBI CHEBI:16133
IUPAC-Name Cyclopentanol
SMILES C1CCC(C1)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cyclopentanol
Namenshinweis 99%
Schmelzpunkt -19°C
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 0.9400g/mL
Siedepunkt 139°C to 140°C
Flammpunkt 51°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel C5H9OH
Brechungsindex 1.4520 to 1.454
Menge 100 g
Beilstein 06, 5
Merck Index 15, 2737
Relative Dichte 0.94
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in alcohol
Formelmasse 86.13
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Cyclopentanol
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.