Learn More
Cyclopentanon-2,2,5,5-d4 , 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7033898
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 15457977
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H51095.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
CAS: 3997-89-5 | C5H8O | 88.142 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3997-89-5
Summenformel C5H8O
Molekulargewicht (g/mol) 88.142
MDL-Nummer MFCD00190415
InChI-Schlüssel BGTOWKSIORTVQH-KHORGVISSA-N
Synonym cyclopentanone-2,2,5,5-d4, cyclopentanone d4, 2,2,5,5-∼2∼h_4_ cyclopentanone, cyclopentanone-2,2,5,5-d4, 98 atom % d, 2,2,5,5-2 h? cyclopentan-1-one
PubChem CID 16213326
IUPAC-Name 2,2,5,5-Tetradeuteriocyclopentan-1-on
SMILES C1CCC(=O)C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cyclopentanone-2,2,5,5-d4
Menge 1 g
UN-Nummer UN2245
Formelmasse 88.14
Reinheit (%) 95%