Learn More
Cyclopentanon, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11374529
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mL
500 mL
2500 mL
Packungsgröße:
250 Milliliter
2500 Milliliter
500 Milliliter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11374529 250 mL 250 Milliliter
11432327 500 mL 500 Milliliter
11442327 2500 mL 2500 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt ist ein isoliertes Zwischenprodukt, das gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) transportiert wird. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Artikelnummer. 11374529 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A14222.AK
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt ist ein isoliertes Zwischenprodukt, das gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) transportiert wird. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
CAS: 120-92-3 | C5H8O | 84.12 g/mol
Cyclopentanone is used as an intermediate in the synthesis of rubber adhesives, synthetic resins, pharmaceuticals and biologically active compounds. It acts as precursor for the preparation of cyclopentamine and also pentethylcyclanone, cyclopentobarbital. It is a useful laboratory reagent and is used as thinner for epoxies. It can also be used as a solvent in paint and varnish removers and for electronic applications. As a dry cleaning agent, it is used for oil extraction. It is also involved in the preparation of cyclopentanone derivatives like cyclopenylamine and cyclopentanol which find application in the perfume industry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Cyclopentanon wird als Zwischenprodukt bei der Synthese von Gummiklebstoffen, synthetischen Harzen, Pharmazeutika und biologisch aktiven Substanzen verwendet. Es dient als Vorläufer bei der Herstellung von Cyclopentamin sowie Pentethylcyclanon und Cyclopentobarbital. Es ist ein nützliches Laborreagenz und wird als Verdünner für Epoxide verwendet. Es kann auch als Lösungsmittel für Farb- und Lackentferner und für elektronische Anwendungen eingesetzt werden. Als Trockenreinigungsmittel wird es für die Entfernung von Ölen verwendet. Zudem ist es an der Herstellung von Cyclopentanon-Derivaten wie Cyclopenylamin und Cyclopentanol beteiligt, die in der Parfümindustrie Anwendung finden.
Löslichkeit
Leicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Reduktionsmitteln, starken Oxidationsmitteln und starken Basen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 120-92-3
Summenformel C5H8O
Molekulargewicht (g/mol) 84.12
MDL-Nummer MFCD00001409
InChI-Schlüssel BGTOWKSIORTVQH-UHFFFAOYSA-N
Synonym adipic ketone, ketocyclopentane, ketopentamethylene, adipinketon, dumasin, cyclopentanon, oxocyclopentane, cyclopentan-1-one, unii-220w81tn3s, cyclopentyloxy
PubChem CID 8452
ChEBI CHEBI:16486
IUPAC-Name Cyclopentanon
SMILES O=C1CCCC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cyclopentanone
Schmelzpunkt -51°C
Dichte 0.949
Siedepunkt 130°C to 131°C
Flammpunkt 30°C (86°F)
Geruch Petrol-like
Brechungsindex 1.437
Menge 250 mL
UN-Nummer UN2245
Beilstein 605573
Merck Index 14,2743
Löslichkeitsinformationen Slightly miscible with water.
Formelmasse 84.12
Reinheit (%) 99%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Cyclopentanone
Signalord
  • Achtung
Riskkategorier
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Faroangivelser
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Skyddsangivelse
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Cyclopentanone
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.