Learn More
Cyclopentanonoxim, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7027900
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11431507 25 g 25 Gramm
11441507 100 g 100 Gramm
2 options
Artikelnummer. 11431507
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar B24961.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 1192-28-5 | C5H9NO | 99.13 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1192-28-5
Summenformel C5H9NO
Molekulargewicht (g/mol) 99.13
MDL-Nummer MFCD00001420
InChI-Schlüssel YGNXYFLJZILPEK-UHFFFAOYSA-N
Synonym cyclopentanone oxime, cyclopentanoneoxime, cyclopentanone, oxime, unii-qy3bv00pcy, ccris 7163, qy3bv00pcy, n-1e-cyclopentylidene hydroxylamine, hydroxyimino cyclopentane, cyclopentanone,oxime, hydroxyiminocyclopentane
PubChem CID 14500
IUPAC-Name N-cyclopentylidenehydroxylamine
SMILES ON=C1CCCC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cyclopentanone oxime
Schmelzpunkt 54°bis 58 °C
Siedepunkt 196°C
Flammpunkt 92°C (198°F)
Menge 25 g
Formelmasse 99.13
Reinheit (%) 97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Cyclopentanone oxime
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Cyclopentanone, oxime