Learn More
Cyclopenten, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11334198
Change view
Click to view available options
Menge:
25 mL
100 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
25 Milliliter
Artikelnummer. Menge unitSize
11334198 25 mL 25 Milliliter
11324198 100 mL 100 Milliliter
2 options
Artikelnummer. 11334198
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 041461.AC
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 142-29-0 | C5H8 | 68.119 g/mol
Cyclopentene is used in organic synthesis for cross-linking resin. It is used as an intermediate in Industries such as Agrochemical, Dyestuff, Pharmaceutical, syntheses material, Chemical. It is used as a monomer for synthesis of plastics and rubber. It is also used for the synthesis of various chemicals, such as 1,1,2-Trimethylcyclohexane.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 142-29-0
Summenformel C5H8
Molekulargewicht (g/mol) 68.119
MDL-Nummer MFCD00001394
InChI-Schlüssel LPIQUOYDBNQMRZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-cyclopentene, unii-onm2ckv81z, onm2ckv81z, 1-cyclopentene #, cyclopentene, cyclopent-2-en-1-yl, cyclopent-3-en-1-yl, dsstox_cid_9171, wln: l5utj, acmc-209co5
PubChem CID 8882
ChEBI CHEBI:49155
IUPAC-Name Cyclopenten
SMILES C1CC=CC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cyclopentene
Schmelzpunkt -135°C
Farbe Farblos
Dichte 0.773 g/mL
Siedepunkt 44°C to 45°C
Flammpunkt -29°C (-20°F)
Brechungsindex 1.4225
Menge 25 mL
UN-Nummer UN2246
Beilstein 635707
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Löslichkeitsinformationen It is soluble in most organic solvents like ethanol and ether. It is immiscible with water.
Formelmasse 68.12
Reinheit (%) ≥98%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Cyclopentene
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Aspirationsgefahr Kategorie 1
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H304-Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P331-KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P362-Kontaminierte Kleidung ausziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Cyclopentene