Learn More
Cyclopentenoxid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11469057
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11469057 5 g 5 Gramm
11479057 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11469057 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B20629.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 285-67-6 | C5H8O | 84.12 g/mol
Cyclopentene oxide is used to prepare beta-amino alcohols by reacting with aromatic amines using bismuth trichloride as a catalyst.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Cyclopentenoxid wird zur Herstellung von Beta-Amino-Alkoholen verwendet, indem es mit aromatischen Aminen reagiert, wobei Wismuttrichlorid als Katalysator verwendet wird.
Löslichkeit
Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Kühl lagern. Nicht kompatibel mit Säuren, Basen und Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 285-67-6
Summenformel C5H8O
Molekulargewicht (g/mol) 84.12
MDL-Nummer MFCD00005161
InChI-Schlüssel GJEZBVHHZQAEDB-UHFFFAOYNA-N
Synonym cyclopentene oxide, 6-oxabicyclo 3.1.0 hexane, 1,2-epoxycyclopentane, cyclopentane oxide, cyclopentene epoxide, epoxycyclopentane, cis-1,2-epoxycyclopentane, cyclopentane, 1,2-epoxy, 6-oxa-bicyclo 3.1.0 hexane
PubChem CID 9244
IUPAC-Name 6-Oxabicyclo[3.1.0]Hexan
SMILES C1CC2OC2C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cyclopentene oxide
Dichte 0.965
Siedepunkt 101°C to 102°C
Flammpunkt 10°C (50°F)
Brechungsindex 1.434
Menge 5 g
UN-Nummer UN1993
Beilstein 102495
Löslichkeitsinformationen Immiscible with water.
Formelmasse 84.12
Reinheit (%) 97%