Learn More
Cyclopentylbromid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10321564 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
50 mL
250 mL
1 L
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Liter
250 Milliliter
50 Milliliter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10321564 1 L Glasflasche 1 Liter
10294180 50 mL Glasflasche 50 Milliliter
10305890 250 mL Glasflasche 250 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10321564 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 111600010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 137-43-9 | C5H9Br | 149.03 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 137-43-9
Summenformel C5H9Br
Molekulargewicht (g/mol) 149.03
MDL-Nummer MFCD00001359
InChI-Schlüssel BRTFVKHPEHKBQF-UHFFFAOYSA-N
Synonym cyclopentyl bromide, cyclopentylbromide, cyclopentane, bromo, bromo cyclopentane, bromo-cyclopentane, bromocyclopentan, cylopentylbromide, cyclopentyl-bromide, sfphabilimup@, 4-bromocyclopentane
PubChem CID 8728
IUPAC-Name Bromoyclopentan
SMILES C1CCC(C1)Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cyclopentyl bromide
Namenshinweis 98%
Farbe Gelb bis Braun
Dichte 1.3900g/mL
Siedepunkt 137°C to 139°C
Flammpunkt 35°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel C5H9Br
Brechungsindex 1.4881 to 1.4901
Menge 1 L
Beilstein 05, 19
Relative Dichte 1.39
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble in water
Formelmasse 149.03
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Cyclopentyl bromide
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.