Learn More
Cyclopentylisothiocyanat, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10582083
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10582083 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10582083 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. TL00485DA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cyclopentyl isothiocyanate
CAS 33522-03-1
CAS Min. % 97.0
Dichte 1.03g/mL
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Summenformel C6H9NS
Strukturformel C5H9NCS
MDL-Nummer MFCD00040877
Menge 1 g
Synonym cyclopentyl isothiocyanate, cyclopentane, isothiocyanato, isothiocyanato-cyclopentane, cyclopentanisothiocyanate, cyclopentylisothiocyanate, acmc-20albz
InChI-Schlüssel PJOODZCPFADLCI-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1CCC(C1)N=C=S
IUPAC-Name Isothiocyanatocyclopentan
Molekulargewicht (g/mol) 127.205
PubChem CID 141792
Formelmasse 127.21
Reinheit (%) 97%