Learn More
Cyclopentylmethylether, Reagenzienqualität, enthält 50 ppm BHT als Inhibitor, ≥99.90 %, Honeywell™
Artikelnummer. 15626690 Alle ansehen Honeywell Research Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 ml
1 l
5 l
Verpackung:
Aluminiumflasche
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Liter
5 Liter
500 Milliliter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
15626690 500 ml Glasflasche 500 Milliliter
15606690 1 l Glasflasche 1 Liter
15636690 5 l Aluminiumflasche 5 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15626690 Lieferant Honeywell Research Chemicals Lieferanten-Nr. 675989500ML
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Reagenzgütegrad, enthält 50 ppm BHT als Inhibitor, ≥ 99.90 %
  • ≥95 % für die allgemeine Anwendung im Labor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5614-37-9
Summenformel C6H12O
Molekulargewicht (g/mol) 100.16
MDL-Nummer MFCD08276401
InChI-Schlüssel SKTCDJAMAYNROS-UHFFFAOYSA-N
Synonym Cyclopentylmethylether, Cyclopentan, Methoxy, Methoxyclopentan, cyclopentane,methoxy, unii-4067e5gbkb, cyclopentylmethylether, cylopentylmethylether, methoxycyclopentane, 2-methoxycyclopentyl, cylopentyl-methylether
PubChem CID 138539
IUPAC-Name Methoxyclopentan
SMILES COC1CCCC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cyclopentylmethylether
Schmelzpunkt 140 °C
Dichte 0.86 g/ml bei 25 °C
Siedepunkt 106 °C (1013 hPa)
Verpackung Glasflasche
Menge 500 ml
UN-Nummer UN3271
Formelmasse 100.16 mol
Reinheit (%) ≥ 99.90 %