Learn More
Cyclopentylmethylether, Reagenzienqualität, enthält 50 ppm BHT als Inhibitor, ≥99.90 %, Honeywell™
Artikelnummer. 15636690 Alle ansehen Solstice Research Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 ml
1 l
5 l
Verpackung:
Aluminiumflasche
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Liter
5 Liter
500 Milliliter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
15636690 5 l Aluminiumflasche 5 Liter
15626690 500 ml Glasflasche 500 Milliliter
15606690 1 l Glasflasche 1 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15636690 Lieferant Honeywell Research Chemicals Lieferanten-Nr. 6759895L
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Reagenzgütegrad, enthält 50 ppm BHT als Inhibitor, ≥ 99.90 %
  • ≥95 % für die allgemeine Anwendung im Labor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5614-37-9
Summenformel C6H12O
Molekulargewicht (g/mol) 100.16
MDL-Nummer MFCD08276401
InChI-Schlüssel SKTCDJAMAYNROS-UHFFFAOYSA-N
Synonym Cyclopentylmethylether, Cyclopentan, Methoxy, Methoxyclopentan, cyclopentane,methoxy, unii-4067e5gbkb, cyclopentylmethylether, cylopentylmethylether, methoxycyclopentane, 2-methoxycyclopentyl, cylopentyl-methylether
PubChem CID 138539
IUPAC-Name Methoxyclopentan
SMILES COC1CCCC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cyclopentylmethylether
Schmelzpunkt -140 °C
Dichte 0.86 g/ml bei 25 °C
Siedepunkt 106 °C (1013 hPa)
Verpackung Aluminiumflasche
Menge 5 l
UN-Nummer UN3271
Formelmasse 100.16 mol
Reinheit (%) ≥ 99.90 %