Learn More
Cyclopentylmethylether, TRC
Artikelnummer. 30357914
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30357914 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30357914 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC9923381G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cyclopentyl Methyl Ether
CAS 5614-37-9
Summenformel C6H12O
Menge 1 g
Synonym Ether, cyclopentyl methyl (7CI,8CI), Methoxycyclopentane, CPME, Cyclopentyl methyl ether, Methyl cyclopentyl ether, Methoxycyclopentane, CPME, Methyl Cyclopentyl Ether
InChI-Formel InChI=1S/C6H12O/c1-7-6-4-2-3-5-6/h6H,2-5H2,1H3
SMILES COC1CCCC1
IUPAC-Name Methoxyclopentan
Molekulargewicht (g/mol) 100.16
Formelmasse 100.0888