Learn More
Cyclopentylamin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11391457
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11391457 100 g 100 Gramm
11381457 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11391457 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L01966.22
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 08-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 1003-03-8 | C5H11N | 85.15 g/mol
Cyclopentylamine acts as an important raw material and intermediate used in organic synthesis and pharmaceuticals. Further, it serves as chemokine receptor 2 antagonists. It acts as a ligand in coordination chemistry and forms cis-dichlorobis(cyclopentylamine)platinum(II) complex.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Cyclopentylamin ist ein wichtiger Rohstoff und ein wichtiges Zwischenprodukt für organische Synthese und Pharmazeutika. Darüber hinaus dient es als Chemokinrezeptor-2-Antagonist. Es dient als Ligand in der Koordinationschemie und bildet den cis-Dichlor-bis-(Cyclopentylamin)platin(II)-Komplex.
Löslichkeit
Mischbar mit Wasser, Aceton und Benzol.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln, Säuren, sauren Chloriden, sauren Anhydriden und Kohlendioxid.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1003-03-8
Summenformel C5H11N
Molekulargewicht (g/mol) 85.15
MDL-Nummer MFCD00001380
InChI-Schlüssel NISGSNTVMOOSJQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym cyclopentylamine, aminocyclopentane, amino cyclopentane, unii-4259vry3gn, 1cb, cylcopentylamine, cyclopentyl amine, cyclopentyl-amine, n-cyclopentylamine, cyclo-pentyl amine
PubChem CID 2906
IUPAC-Name Cyclopentanamin
SMILES NC1CCCC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cyclopentylamine
Schmelzpunkt -85°C
Dichte 0.862
pH 12.5
Siedepunkt 106°C to 108°C
Flammpunkt 12°C (53°F)
Geruch Amine-like
Brechungsindex 1.4505
Menge 100 g
UN-Nummer UN3286
Beilstein 635706
Löslichkeitsinformationen Miscible with water,acetone and benzene.
Formelmasse 85.15
Reinheit (%) 99%