Learn More
Cyclopentylmagnesiumbromid, 2M Lösung in Diethylether, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10555324 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mL
800 mL
Verpackung:
AcroSeal™ Glasflasche
Packungsgröße:
100 Milliliter
800 Milliliter
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10555324 100 mL AcroSeal™ Glasflasche 100 Milliliter
10306824 800 mL AcroSeal™ Glasflasche 800 Milliliter
2 options
Artikelnummer. 10555324
Marke: Thermo Scientific Acros 427451000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 33240-34-5 | C5H9BrMg | 173.34 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 33240-34-5 , 60-29-7
Summenformel C5H9BrMg
Molekulargewicht (g/mol) 173.34
MDL-Nummer MFCD00209569
InChI-Schlüssel PZOJUJCALDFFHC-UHFFFAOYSA-M
Synonym cyclopentylmagnesium bromide, bromocyclopentylmagnesium, magnesium, bromocyclopentyl, cyclopentyl magnesium bromide, bromo cyclopentyl magnesium, cyclopentylmagnesium bromide solution, cydopentylmagnesium bromide, cyclopentylmagnsium bromide, pzojujcaldffhc-uhfffaoysa-m, cyclopentylmagnesium bromide solution, 2.0 m in diethyl ether, grignard reagent
PubChem CID 118418
IUPAC-Name bromo(cyclopentyl)magnesium
SMILES Br[Mg]C1CCCC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cyclopentylmagnesium bromide
Namenshinweis 2.0M solution in diethyl ether
Farbe Grau
Dichte 0.9960g/mL
Siedepunkt 35°C
Flammpunkt -38°C
Verpackung AcroSeal™ Glasflasche
Menge 100 mL
Relative Dichte 0.996
Formelmasse 173.33
Physikalische Form Lösung
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Cyclopentylmagnesium bromide, 2.0M solution in diethyl ether
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
  • Stoff\, der in Berührung mit Wasser entzündbare Gase entwickelt Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H261-In Berührung mit Wasser entstehen entzündbare Gase.
  • H224-Flüssigkeit und Dampf extrem entzündbar.
  • EUH014-Reagiert heftig mit Wasser.
  • EUH019-Kann explosionsfähige Peroxide bilden.
  • EUH066-Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P402+P404-In einem geschlossenen Behälter an einem trockenen Ort aufbewahren.