Learn More
Cyclopentylphenylmethanon, Mikromol™
Artikelnummer. 17999524
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17999524 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17999524 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0834.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
Cyclopentylphenylmethanon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cyclopentylphenylmethanone
CAS 5422-88-8
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Cyclopentylphenylmethanone
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C12 H14 O
Zertifizierung/Konformität ISO 17025
Synonym Cyclopentylphenylmethanone, Glycopyrronium Bromide Imp. M (EP), Glycopyrronium Bromide Impurity M, Glycopyrronium Impurity M
InChI-Formel InChI=1S/C12H14O/c13-12(11-8-4-5-9-11)10-6-2-1-3-7-10/h1-3,6-7,11H,4-5,8-9H2
SMILES O=C(C1CCCC1)c2ccccc2
IUPAC-Name Cyclopentyl(Phenyl)methanon
Molekulargewicht (g/mol) 174.24
Menge 100 mg
Formelmasse 174,1045 g/mol