Learn More
Cyclopentylzinkbromid, 0.5 M in THF, verpackt unter Argon in wiederverschließbaren ChemSeal™ Flaschen, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15425415
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mL
Packungsgröße:
50 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15425415 50 mL 50 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15425415 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H58764.AD
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 05-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
Ist eine aktive Nukleophile in Pd-katalysierter Kreuzkupplung von Heteroarylhalogeniden.
Löslichkeit
Es reagiert mit Wasser.
Hinweise
Unter trockenem Schutzgas handhaben. Luftempfindlich. Fern von starken Basen und ... lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cyclopentylzinc bromide
Namenshinweis Packaged under Argon in resealable ChemSeal™ bottles
CAS 171860-68-7
Dichte 0.955
Summenformel C5H9BrZn
MDL-Nummer MFCD00671991
Menge 50 mL
UN-Nummer UN3399
Empfindlichkeit Air sensitive
Synonym zinc, bromocyclopentyl, cyclopentylzinc bromide, cyclopentylzinc bromide solution, bromo cyclopentyl zinc, bromo cyclopentylzinc, zinc,bromocyclopentyl, cyclopentyl zinc bromide, cyclopentylzinc ii bromide, gopycbpmccjysn-uhfffaoysa-m
Löslichkeitsinformationen Reacts with water.
InChI-Schlüssel GTJUPSNUGOBNMF-UHFFFAOYSA-M
SMILES C1CC[CH-]C1.[Zn+]Br
IUPAC-Name Bromzink(1+);Cyclopentan
Molekulargewicht (g/mol) 214.411
PubChem CID 4139106
Formelmasse 214.41