Learn More
Cyclophilin A Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
121.38 € - 325.38 €
Spezifikation
Antigen Cyclophilin A
Konzentration 0.3 mg/mL
Anwendungen Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16846315
Unterlagen ansehen
Proteintech
51040-1-AP-20UL
20 μL Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
16836315
Unterlagen ansehen
Proteintech
51040-1-AP-150UL
150 μL Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Beschreibung
Beschreibung
Immunophilins are a family of soluble cytosolic receptors capable of binding to one of two major immunosuppressant agents - cyclosporin A (CsA) or FK506. Proteins that bind FK506 are termed FK506 Binding Proteins (FKBPs) and those that bind cyclosporin A are called cyclophilins (CyP). Both CyP:CsA and FKBP:FK506 complexes have been shown to inhibit calcineurin, a calcium and calmodulin dependent protein phosphatase which has been implicated as an important signaling enzyme in T-cell activation, providing a possible mechanism of immunosuppression by CsA and FK506. Immunophilins function as peptidyl prolyl cis-trans-isomerases (PPIase) whose activity is inhibited by their respective immunosuppressant compounds. As PPIase′s, immunophilins accelerate folding of some proteins both in vivo and in vitro by catalyzing slow steps in the initial folding and rearrangement of proline containing proteins. Within the cyclophilin family, there are several different proteins which show a high degree of homology including CyPA, CyPB and CyPC. CyPA, also termed CyP-18, is the most abundant and ubiquitous cyclophilin found in all vertebrate tissues and is present in T-cells.
Spezifikation
Spezifikation
Cyclophilin A
Western Blot
Unconjugated
Rabbit
Human, Mouse, Rat
P10111, P17742, P62937
25518, 268373, 5478
Cyclophilin A Fusion Protein Ag0480
Primary
-20°C
PPIA
0.3 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
Cyclophilin A, Cyclosporin A binding protein, CYPA, CYPH, PPIA, PPIase A, Rotamase A
PPIA
IgG
Antigen Affinity Chromatography