Learn More
Cyclophosphamide-d8 H2O [bis(2-chloroethyl-d4)], CDN
Artikelnummer. 30308820
Click to view available options
Menge:
0.005 g
Packungsgröße:
0.01 Gramm
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 30308820
Marke: CDN CDND80710.005G
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cyclophosphamide-d8 H2O [bis(2-chloroethyl-d4)]
Summenformel C7H9D8Cl2N2O3P
Menge 0.005 g
InChI-Formel InChI=1 S/C7H15Cl2N2O2P.H2O/c8-2-5-11(6-3-9)14(12)10-4-1-7-13-14;/h1-7H2,(H,10,12);1H2/i2D2,3D2,5D2,6D2;
SMILES O=P1(N(C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])Cl)C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])Cl)NCCCO1.O
IUPAC-Name 2-(bis(2-chloroethyl-1,1,2,2-d4)amino)-1,3,2-oxazaphosphinane 2-oxide hydrate
Molekulargewicht (g/mol) 287.15
Formelmasse 286.09 g/mol
Reinheit (%) 98 atom % D, min 98% Chemical Purity