Learn More
Cyclophosphamid-Monohydrat, TRC
Artikelnummer. 30012129
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30012129 25 g 25 Gramm
30133001 1 g 1 Gramm
30134730 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30012129 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC98858025G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6055-19-2
Summenformel C7 H15 Cl2 N2 O2 P . H2 O
Molekulargewicht (g/mol) 279.1
Synonym 2H-1,3,2-Oxazaphosphorin-2-amine, N,N-bis(2-chloroethyl)tetrahydro-, 2-oxide, monohydrate (9CI), 2H-1,3,2-Oxazaphosphorine, 2-[bis(2-chloroethyl)amino]tetrahydro-, 2-oxide, monohydrate (8CI), 2-[Bis(2-chloroethyl)amino]tetrahydro-2H-1,3,2-oxazaphosphorine-2-oxide monohydrate, Cyclophosphamide hydrate, Cyclophosphamide monohydrate, Endoxan monohydrate
IUPAC-Name N,N-bis(2-Chlorethyl)-2-oxo-1,3,2λ^{5}-oxazaphosphinan-2-amin; Hydrate
SMILES O.ClCCN(CCCl)P1(=O)NCCCO1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cyclophosphamide Monohydrate
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 25 g
InChI-Formel InChI=1S/C7H15Cl2N2O2P.H2O/c8-2-5-11(6-3-9)14(12)10-4-1-7-13-14;/h1-7H2,(H,10,12);1H2
Formelmasse 278.0354
Reinheit (%) >95%