Learn More
Cyclopiazonic Acid, TRC
Artikelnummer. 30137401
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
2.5 mg
5 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
2.50 Milligramm
5 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30137401 5 mg 5 Milligramm
30010719 2.5 mg 2.50 Milligramm
30005543 1 mg 1 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30137401 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC9919955MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 18172-33-3
Summenformel C20 H20 N2 O3
Molekulargewicht (g/mol) 336.38
Synonym 9H-Pyrrolo[1',2':2,3]isoindolo[4,5,6-cd]indol-9-one, 10-acetyl-2,6,6a,7,11a,11b-hexahydro-11-hydroxy-7,7-dimethyl-, (6aα,11aβ,11bα)- (8CI), (6aR,11aS,11bR)-10-Acetyl-2,6,6a,7,11a,11b-hexahydro-11-hydroxy-7,7-dimethyl-9H-pyrrolo[1',2':2,3]isoindolo[4,5,6-cd]indol-9-one, Cyclopiazonic acid, NSC 117181, α-Cyclopiazonic acid, α-Cyclopiazonic Acid, 9H-Pyrrolo[1',2':2,3]isoindolo[4,5,6-cd]indol-9-one, 10-acetyl-2,6,6a,7,11a,11b-hexahydro-11-hydroxy-7,7-dimethyl-, (6aα,11aβ,11bα)- (8CI), (6aR,11aS,11bR)-10-Acetyl-2,6,6a,7,11a,11b-hexahydro-11-hydroxy-7,7-dimethyl-9H-pyrrolo[1',2':2,3]isoindolo[4,5,6-cd]indol-9-one, Cyclopiazonic acid, NSC 117181, α-Cyclopiazonic acid
SMILES CC(=O)C1=C(O)[C@@H]2[C@@H]3[C@@H](Cc4cccc5[nH]cc3c45)C(C)(C)N2C1=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cyclopiazonic Acid
Menge 5 mg
InChI-Formel InChI=1S/C20H20N2O3/c1-9(23)14-18(24)17-16-11-8-21-13-6-4-5-10(15(11)13)7-12(16)20(2,3)22(17)19(14)25/h4-6,8,12,16-17,21,24H,7H2,1-3H3/t12-,16+,17+/m1/s1
Formelmasse 336.1474