Learn More
Cyclopropane-d5-carbonyl Chloride, CDN
Artikelnummer. 30320420
Click to view available options
Menge:
0.25 g
0.5 g
Packungsgröße:
0.25 Gramm
0.50 Gramm
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 30320420
Marke: CDN CDND70230.5G
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cyclopropanecarbonyl Chloride-D5
CAS 1219794-96-3
Summenformel C4 D5 Cl O
Menge 0.5 g
Synonym Cyclopropane-1,2,2,3,3-d5-carbonyl chloride (ACI), Cyclopropane-d5-carbonyl Chloride, Cyclopropanecarbonyl Chloride-D5
InChI-Formel InChI=1 S/C4H5ClO/c5-4(6)3-1-2-3/h3H,1-2H2/i1D2,2D2,3 D
SMILES [2 H]C1([2 H])C([2 H])([2 H])C1([2 H])C(=O)Cl
IUPAC-Name 1,2,2,3,3-pentadeuteriocyclopropane-1-carbonyl chloride
Molekulargewicht (g/mol) 109.5657
Formelmasse 109.0343 g/mol
Reinheit (%) 98 atom % D, min 98% Chemical Purity