missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Cyclopropane-d5-carboxylic Acid, CDN
Click to view available options
Menge:
0.25 g
0.5 g
Packungsgröße:
0.25 Gramm
0.50 Gramm
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Cyclopropanecarboxylic Acid-D5 |
| CAS | 1219804-09-7 |
| Summenformel | C4 D5 H O2 |
| Menge | 0.25 g |
| Synonym | Cyclopropane-1,2,2,3,3-d5-carboxylic acid (ACI), Cyclopropanecarboxylic acid-1,2,2,3,3-d5, Cyclopropane-d5-carboxylic acid, Cyclopropanecarboxylic acid-D5 |
| InChI-Formel | InChI=1 S/C4H6O2/c5-4(6)3-1-2-3/h3H,1-2H2,(H,5,6)/i1D2,2D2,3 D |
| SMILES | [2 H]C1([2 H])C([2 H])([2 H])C1([2 H])C(=O)O |
| IUPAC-Name | 1,2,2,3,3-pentadeuteriocyclopropane-1-carboxylic acid |
| Molekulargewicht (g/mol) | 91.1201 |
| Formelmasse | 91.0682 g/mol |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur