Learn More
Cyclopropancarbonylchlorid, TRC
Artikelnummer. 30351626
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 g
Packungsgröße:
50 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30351626 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30351626 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC99006050G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cyclopropanecarbonyl Chloride
CAS 4023-34-1
Summenformel C4H5ClO
Menge 50 g
Synonym Cyclopropanecarboxylic Acid Chloride, Cyclopropanoyl Chloride, Cyclopropylcarbonyl Chloride, Cyclopropylcarboxylic Acid Chloride
InChI-Formel InChI=1S/C4H5ClO/c5-4(6)3-1-2-3/h3H,1-2H2
SMILES ClC(=O)C1CC1
IUPAC-Name Cyclopropancarbonylchlorid
Molekulargewicht (g/mol) 104.53
Formelmasse 104.0029