Learn More
Cyclopropancarbonsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11452307
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
1000 g
Packungsgröße:
1000 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11452307 250 g 250 Gramm
11442307 50 g 50 Gramm
11432307 1000 g 1000 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11452307 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A14215.30
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 29-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 1759-53-1 | C4H6O2 | 86.09 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1759-53-1
Summenformel C4H6O2
Molekulargewicht (g/mol) 86.09
MDL-Nummer MFCD00001287
InChI-Schlüssel YMGUBTXCNDTFJI-UHFFFAOYSA-N
Synonym carboxycyclopropane, cyclopropylcarboxylic acid, cyclopropionic acid, cyclopropane carboxylic acid, cyclopropanecarboxylicacid, cpc-acid, cyclopropyl carboxylic acid, trimethylenecarboxylic acid, cyclopropane carboylic acid, cyclopropane-carboxylic acid
PubChem CID 15655
ChEBI CHEBI:23500
IUPAC-Name Cyclopropancarbonsäure
SMILES C1CC1C(=O)O
Specifications
Chemischer Name oder Material Cyclopropanecarboxylic acid
Schmelzpunkt 5°C
Dichte 1.086
Siedepunkt 182°C to 184°C
Flammpunkt 71°C (159°F)
Brechungsindex 1.439
Menge 250 g
UN-Nummer UN3265
Beilstein 969839
Formelmasse 86.09
Reinheit (%) 98%