Learn More
Cyclopropancarbonsäurechlorid, 98%
Artikelnummer. 10375980 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
500 Gramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10375980 100 g Glasflasche 100 Gramm
10229783 5 g Glasflasche 5 Gramm
10010880 25 g Glasflasche 25 Gramm
11924971 500 g Glasflasche 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 10375980 Lieferant Thermo Scientific Lieferanten-Nr. 111631000
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS : 4023-34-1 | C₄H₅ClO | 104,54 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4023-34-1
Summenformel C4H5ClO
Molekulargewicht (g/mol) 104.54
InChI-Schlüssel ZOOSILUVXHVRJE-UHFFFAOYSA-N
Synonym cyclopropanecarboxylic acid chloride, cyclopropane carbonyl chloride, cyclopropylcarboxyl chloride, chloroformyl cyclopropane, cyclopropylcarbonyl chloride, chlorocarbonyl cyclopropane, cyclopropyl carbonyl chloride, cyclopropyl carboxylic chloride, cyclopropane carboxylic acid chloride, cyclopropanoyl chloride
PubChem CID 77637
IUPAC-Name Cyclopropancarbonylchlorid
SMILES C1CC1C(=O)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cyclopropanecarboxylic acid chloride
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 1.1500g/mL
Siedepunkt 119.0°C
Flammpunkt 23°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel C3H5COCl
Brechungsindex 1.4515 to 1.4535
Menge 100 g
Beilstein 09,4
Relative Dichte 1.15
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: decomposes
Formelmasse 104.54
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
RUO– Nur für Forschungszwecke