Learn More
Cyclopropancarbonsäure, TRC
Artikelnummer. 30363190
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30363190 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30363190 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC9896551G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cyclopropane carboxylic acid
CAS 1759-53-1
Summenformel C4 H6 O2
Menge 1 g
Synonym Carboxycyclopropane, Cyclopropionic acid, Cyclopropylcarboxylic acid, NSC 1112, Cyclopropanecarboxylic acid (6CI, 7CI, 8CI, 9CI, ACI), Cyclopropanecarboxylic Acid
InChI-Formel InChI=1S/C4H6O2/c5-4(6)3-1-2-3/h3H,1-2H2,(H,5,6)
SMILES OC(=O)C1CC1
IUPAC-Name Cyclopropancarbonsäure
Molekulargewicht (g/mol) 86.09
Formelmasse 86.0368