Learn More
Cyclopropansulfonylchlorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15403847
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15403847 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15403847 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H29107.14
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 24-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cyclopropanesulfonyl chloride
CAS 139631-62-2
Dichte 1.39
Siedepunkt 60°C (2 mmHg)
Flammpunkt 96°C
Summenformel C3H5ClO2S
Brechungsindex 1.477
MDL-Nummer MFCD01631933
Menge 25 g
UN-Nummer UN3265
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Synonym cyclopropanesulfonylchloride, chlorocyclopropylsulfone, cyclopropanesulphonyl chloride, cyclopropylsulfonyl chloride, cyclopropylsulphonyl chloride
InChI-Schlüssel PFWWSGFPICCWGU-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1CC1S(=O)(=O)Cl
IUPAC-Name Cyclopropansulfonylchlorid
Molekulargewicht (g/mol) 140.581
PubChem CID 2760919
Formelmasse 140.59
Reinheit (%) 97%