Learn More
Cyclopropanethiocarboxamid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15475027
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15475027 1 g 1 Gramm
15485027 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15475027 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H32315.03
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 20295-34-5 | C4H7NS | 101.167 g/mol
Cyclopropanecarbothioamide is used for purification in single-step preparation of thiazolo [5, 4-b] pyridine-and thiazolo [5, 4-c] pyridine derivatives from chloronitropyridines and thioamides, or thioureas.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Cyclopropanecarbothioamid wird zur Aufreinigung in einstufiger Vorbereitung von Thiazolo [5, 4-b]Pyridin- und Thiazolo-[5,4-c]Pyridinderivaten aus Chloronitropyridinen und Thioamiden oder Thiourea verwendet.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 20295-34-5
Summenformel C4H7NS
Molekulargewicht (g/mol) 101.167
MDL-Nummer MFCD09469287
InChI-Schlüssel IIPJWNFOLPDTEQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym cyclopropanethiocarboxamide, cyclopropanecarbothioic acid amide, cyclopropanethioamide, cyclopropane carbothioamide, cyclopropane-thiocarboxamide, cyclopropane-1-carbothioamide, aminocyclopropylmethane-1-thione
PubChem CID 22140884
IUPAC-Name Cyclopropancarbothioamid
SMILES C1CC1C(=S)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cyclopropanethiocarboxamide
Schmelzpunkt 111°C to 113°C
Menge 1 g
Formelmasse 101.17
Reinheit (%) 97%