Learn More
Cyclopropyl-2,2,3,3-d4-amin, CDN
Artikelnummer. 30320552
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
0.1 g
0.25 g
Packungsgröße:
0.10 Gramm
0.25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30320552 0.1 g 0.10 Gramm
30316308 0.25 g 0.25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 30320552 Lieferant CDN Lieferanten-Nr. CDND65050.1G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 08-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Entdecken Sie über 4000 hochwertige deuterierte Verbindungen, die direkt ab Lager versandfertig sind und somit schnell geliefert werden. Wir bieten viele einzigartige APIs an, darunter pharmazeutische Wirkstoffe, Nitrosamine, Aminosäuren, Steroide, Gase, Pestizide und Fettsäuren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cyclopropyl-2,2,3,3-d4-amine
CAS 1051418-97-3
Summenformel C3 2H4 H3 N
Menge 0.1 g
InChI-Formel InChI=1 S/C3H7N/c4-3-1-2-3/h3H,1-2,4H2/i1D2,2D2
SMILES [2 H]C1([2 H])C(N)C1([2 H])[2 H]
IUPAC-Name 2,2,3,3-Tetradeuteriocyclopropan-1-amin
Molekulargewicht (g/mol) 61.12
Formelmasse 61,083 g/mol
Reinheit (%) 99 Atom % D, Minimum 98% chemische Reinheit