Learn More
Cyclopropylisothiocyanat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11338545
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11338545 5 g 5 Gramm
11328545 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11338545 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L11985.06
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 56601-42-4 | C4H5NS | 99.15 g/mol
Cyclopropyl isothiocyanate is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff fields.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Cyclopropyl-Isothiocyanat ist ein wichtiger Rohstoff und Zwischenprodukt für die organische Synthese, Pharmazeutika, Agrochemikalien und Farbstoffe.
Hinweise
Halten Sie den Behälter dicht verschlossen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln. Sie ist empfindlich gegenüber Feuchtigkeit.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 56601-42-4
Summenformel C4H5NS
Molekulargewicht (g/mol) 99.15
MDL-Nummer MFCD00040874
InChI-Schlüssel JGFBQFKZKSSODQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym cyclopropyl isothiocyanate, cyclopropane, isothiocyanato, isothiocyanato-cyclopropane, cyclopropylisothiocyanate, acmc-20albt, pubchem22785, cyclopropyl iso-thiocyanate, cyclopropane,isothiocyanato
PubChem CID 92463
IUPAC-Name Isothiocyanatocyclopropan
SMILES S=C=NC1CC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cyclopropyl isothiocyanate
Dichte 1.07
Siedepunkt 87°C to 88°C (35 mmHg)
Flammpunkt 57°C (134°F)
Brechungsindex 1.548
Menge 5 g
UN-Nummer UN2929
Beilstein 3600974
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Formelmasse 99.16
Reinheit (%) 97%